Handskar, nitril, Kimtech™ Sterling™
Supplier: KIMBERLY CLARK
Certificates
About this item
Med syntetisk nitrilpolymer kan man tillverka en handske med fingertoppstjocklek på endast 0,09 mm men ändå utmärkt hållbarhet. Den tunnare handsken minskar avfallsmängden rejält.
De patenterade fysiska egenskaperna i handsken erbjuder passform och känsla av latex samtidigt som det ger kemiskt och mekaniskt skydd av nitril.
- Contain no natural rubber latex reducing the potential for Type I glove-associated reactions
- Textured fingertips enhance wet and dry grip, with enhanced tactile sensitivity
- Stronger than latex with better protection against a wide range of chemicals including cytotoxic drugs
- Beaded cuffs for added strength and ease in donning
- Reduced storage - up to 50% more gloves in a box than conventional boxed gloves
- Virus protection according to ISO 16604 procedure B:2004
- Anti-static tested, meeting the requirements defined in EN 1149-5
Handskens patenterade fysikaliska egenskaper ger samma passform och känsla som latex, samt med nitrilens kemiska och mekaniska skydd.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,08 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Grey
EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Food contact approved
Food contact approved
Specifications
- Catalog No:
- 112-4834
- KIMB99214_U
- 112-4831
- 112-4832
- 112-4833
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Engångs/Återanvändbar:
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Latex/latexfri:
- Latexfria
- Latexfria
- Latexfria
- Latexfria
- Latexfria
- Pudrad/puderfri:
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Kragmodell:
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Krage, tjocklek:
- 0,06 mm
- 0,06 mm
- 0,06 mm
- 0,06 mm
- 0,06 mm
- Finger, tjocklek:
- 0,09 mm
- 0,09 mm
- 0,09 mm
- 0,09 mm
- 0,09 mm
- Handflata, tjocklek:
- 0,08 mm
- 0,08 mm
- 0,08 mm
- 0,08 mm
- 0,08 mm
- Draghållfasthet:
- 42 / 38 MPa
- 42 / 38 MPa
- 42 / 38 MPa
- 42 / 38 MPa
- 42 / 38 MPa
- EN standard:
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Antistatisk:
- +
- +
- +
- +
- +
- Godkända för livsmedelskontakt:
- +
- +
- +
- +
- +
Specifications
Related Information
Certificates
Search by Lot NumberChanges in EN Glove standards explained - Guide Donning / doffing gloves - Poster Glove Certification Guiding Hands: What changes to European PPE Glove Standards mean for you - White Paper KCP Safehands - Poster
More
KIMB99212_TDS_EN
Datasheet
Kimberly-Clark Kimtech™ Lab Gloves brochure
Product Literature
STERLING*