Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Proteiner
PKI
PKI
PKI
ENZOBMLP2040001
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
PKI
ENZOBMLP2040001
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Förp.:
1 mg
Seq:
02
Protein/peptide name:
PKI
Renhet:
97%
PKA inhibitor
Competitive inhibitor of PKA (Ki =1,7 nM).