ContactUsLinkComponent
Z-VEID-FMK
Z-VEID-FMK
Leverantör:  ENZO LIFE SCIENCES
Certifikat
Z-VEID-FMK
Leverantör:  ENZO LIFE SCIENCES
Specifikationer
  • Protein/peptide name:
    Z-VEID-FMK
  • Renhet:
    >98% (HPLC)
  • Formulering:
    Liquid. In DMSO.
Specifikationer