Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Proteiner
Mas 7
Mas 7
Mas 7
Katalog # ENZOBMLG4200001
Leverantör:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:
Expandera bilden
Mas 7
Katalog # ENZOBMLG4200001
Leverantör:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1 mg
Seq:
02
Protein/peptide name:
Mas 7
Renhet:
>99%
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Phospholipase activator
Produktinformation