Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
System för proteinlänkning och märkning
Aqua 431 dUTP (lyophilised)
Aqua 431 dUTP (lyophilised)
Aqua 431 dUTP (lyophilised)
ENZOENZ42853L0050
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Aqua 431 dUTP (lyophilised)
ENZOENZ42853L0050
:
ENZO LIFE SCIENCES
:
Förp.:
50 Nmo
Beskrivning:
Aqua 431 dUTP (lyophilised)
Seq:
02
Renhet:
≥93% (HPLC)
Formulering:
Lyophilised