ContactUsLinkComponent
Orange 552 dUTP (lyophilised)
Orange 552 dUTP (lyophilised)
Katalog # ENZOENZ42842L0050
Leverantör:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  
undefined
Orange 552 dUTP (lyophilised)
Katalog # ENZOENZ42842L0050
Leverantör:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    50 Nmo
  • Beskrivning:
    Orange 552 dUTP (lyophilised)
  • Seq:
    02
  • Renhet:
    ≥93% (HPLC)
  • Formulering:
    Lyophilised