Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Buffertar
Biologiska buffertar
EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
Katalog # ENZOBMLKI1360001
Leverantör:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:
Expandera bilden
EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
Katalog # ENZOBMLKI1360001
Leverantör:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:
Specifikationer
Koncentration:
2X
Förp.:
1 mL
Beskrivning:
EGTA buffer
Seq:
02
Storlek:
1 ml