Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Buffertar
Extraktionsbuffertar
Caspase cell lysis buffer
Caspase cell lysis buffer
Caspase cell lysis buffer
Katalog # ENZOBMLKI1170030
Leverantör:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:
Expandera bilden
Caspase cell lysis buffer
Katalog # ENZOBMLKI1170030
Leverantör:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
30 mL
Beskrivning:
Caspase cell lysis buffer
Seq:
02