Pipett, fast eller ställbar volym, Finnpipette™ F3
Erbjuder överlägsen komfort, prestanda, tillförlitlighet och smidigt underhåll i en av de lättaste pipetter som finns tillgängliga på marknaden.
- Avancerad volymväxlingsmekanism (AVG) - mekanism som ökar noggrannhet, precision och hållbarhet, med lätt kraft och mindre steg för volymjustering
- Stor display med vita siffror på svart bakgrund för ökad volymsynbarhet och säkerhet
- Pipetteringsknapp med dubbelfunktion och roterande överdel som förhindrar oavsiktlig volymändring
- Överlägsen handtagsergonomi och mycket små pipetteringskrafter
- Super blow-out för volymer på 50 mikroliter och mindre, garanterar dispensering av mikro-droppar
- Autoklaverbar (spetskon och spetsavkastaren)
* Mikro
* Mikro
: Levereras med kalibreringsnyckel, 1 underhållsset (inkl. fett och O-ringar), 1 rack X96 Finntip Flex, 3 reagenstråg för engångsbruk samt ett kalibreringscertifikat.
- Catalog No:
- LABS4640100
- 613-1473
- 613-1464
- 613-1472
- 613-1483
- LABS4650090
- 613-1482
- 613-1466
- 613-1475
- 613-1474
- 613-1465
- LABS4650100
- 613-1470
- 613-1461
- 613-1469
- 613-1460
- 613-1468
- 613-1459
- 613-1467
- 613-1463
- 613-1471
- 613-1462
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- IRECS
- ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- IRECS
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- IRECS
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- IRECS
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- IRECS
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- IRECS
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- IRECS
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- IRECS
- ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- IRECS