Magnesiumklorid, vattenfri, white crystalline powder
Katalog # ICNA0520984480
Leverantör: MP Biomedicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearence:White anhydrous crystalline powder
- Solubility:Soluble in exothermic, water (4 g/10 ml-clear colourless haze free solution)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:95.21 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7786-30-3
Formel:MgCl₂
MDL-nummer:MFCD00011106