ContactUsLinkComponent
Ammoniaklösning 25%, LiChropur™ for LC-MS, Supelco®
Ammoniaklösning 25%, LiChropur™ for LC-MS, Supelco®
  5.33003.0050
 :  Merck
 :  
Ammoniaklösning 25%, LiChropur™ for LC-MS, Supelco®
  5.33003.0050
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    50 mL
  • Seq:
    2370
  • Density (20 °C):
    0,903 g/cm³
  • Explosion limit (V):
    15,4 – 33,6%
  • Vapor pressure (20 °C):
    483 hPa
  • Assay:
    25%
  • Storage:
    Store at +15 °C – +25 °C
 :
 :35.05 g/mol
 :37,7 °C
 :–57,5 °C
 :0,903 g/cm³ (20 °C)
 :2672
 :8,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
 :1336-21-6
 :7664-41-7
 :NH₃
 :MFCD00066650