Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers for Standard Cells
Stoppers for Standard Cells
Leverantör:   Hellma
Stoppers for Standard Cells
Leverantör:  Hellma
Certificates
Stoppers for Standard Cells
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
An assortment of stoppers for use with standard Hellma® cells.
  • Hellma® precision cells are 100% manufactured in Germany and are suitable for all common spectrophotometers
  • Hellma® precision cells are characterised by the highest precision in path length accuracy and parallelism
  • Hellma® precision cells can be easily cleaned and reused and thus remain in use for a long time
PTFE stoppers with fitting NS5 are designed for use with cuvette types: 110, 111, 114, 120 with 1 to 5 mm path length, and for cuvette type 404 with 1 to 10 mm path length.
PTFE stoppers with fitting NS7 are designed for use with cuvette types: 110, 111, 114/114F, 115/115F, 119/119F, 120 with 10 to 100 mm path length, and for cuvette type 770.
PE stoppers are designed for use with cuvette types: 105.200, 105.201, 105.202, 105.203, 105.204, 105.250, 105.251, 105.252, 105.253, 105.254.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • 634-1145
    PTFE stoppers with NS5 fitting
    PTFE stoppers with NS5 fitting
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 270,00 kr
    270,00 kr
    1 * 5 Items
       270,00 kr
  • 634-1146
    PTFE stoppers with NS7 fitting
    PTFE stoppers with NS7 fitting
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 270,00 kr
    270,00 kr
    1 * 5 Items
       270,00 kr
  • HELL011103-VE1073
    PE stoppers, 10 mm
    PE stoppers, 10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 100,00 kr
    100,00 kr
    1 * 10 Items
       100,00 kr
  • HELL011-102-72
    PTFE stoppers, 3,5 mm
    PTFE stoppers, 3,5 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 135,00 kr
    135,00 kr
    1 * 1 Items
       135,00 kr