Bottle brushes, with head bundle
Leverantör: REITENSPIESS BUERSTEN
Gå till:
Om denna produkt
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
7 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Product Family Options
Produktinformation
- BorstmaterialBorsthuvudets längdBorsthuvud ØHandle materialTotal längdTillgänglighetPrice
- REIT21500234Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill materialBrush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill materialHog bristle85 mm50 mmStål, förzinkad390 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items1 075,00 kr
- REIT22550234Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill materialBrush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill materialHog bristle100 mm55 mmStål, förzinkad420 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items1 200,00 kr
- REIT23630202Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill materialBrush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill materialHorse hair120 mm63 mmStål, förzinkad470 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items1 525,00 kr
- REIT23630203Brush for 0,75 l bottle, with nylon fill materialBrush for 0,75 l bottle, with nylon fill materialNylon120 mm63 mmStål, förzinkad470 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items1 225,00 kr
- REIT63800202Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill materialBrush for 1 l bottle, with Horsehair black fill materialHorse hair140 mm80 mmStål, förzinkad550 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items2 000,00 kr
- REIT63800203Brush for 1 l bottle, with nylon fill materialBrush for 1 l bottle, with nylon fill materialNylon140 mm80 mmStål, förzinkad550 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items1 350,00 kr
- REIT63800234Brush for 1 l bottle, with bleached bristle fill materialBrush for 1 l bottle, with bleached bristle fill materialHog bristle140 mm80 mmStål, förzinkad550 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items2 075,00 kr