Geldokumentationssystem, PhotoDoc-It™ 70
PhotoDoc-It™ 70 är avsedd för att ta, skriva ut och spara färgbilder för grundläggande geldokumentation utan att film behöver användas.
- DigiCam 70 färgkamera med >16 megapixels upplösning - visa bilder på kameran eller den valfria LCD-färgskärmen
- En lätt huv ger en kompakt mörkrumsmiljö
- Spara bilder till ett minneskort eller gör 10×15 cm (4×6") färgutskrifter till låg kostnad direkt med den medföljande fotoskrivaren
- Etidiumbromidfiltret för fluorescerande infärgade geler (EtBr Red 570–640 nm) inuti huven kan enkelt bytas ut mot andra filtertyper
- Ett kombinationslås säkrar kameran till mörkrummet
B×D×H: 337×241×432 mm
: System supplied with inclusive colour printer and available with or without Benchtop UV transilluminator.