Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
Leverantör:   BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Leverantör:  BURKLE
Certificates
Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
6 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The DispoDipper are designed for the sampling and subsequent transport of samples.
  • Production and packaging according to cleanroom class 7
  • Prevents cross-contamination or sample impurities
  • Optionally sterilised by gamma rays (SteriPlast®)
Suitable for applications in food, animal feed and pharmaceutical industries.
Certifications: EU food requirements and FDA regulations.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Material
    Längd
    Ø
    Steril
    Kapacitet
    Tillgänglighet
    Price
  • 331-0313
    DispoDipper
    DispoDipper
    LaboPlast® PP
    417 mm
    40 mm
    -
    50 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 445,00 kr
    445,00 kr
    1 * 20 Items
       445,00 kr
  • 331-0314
    DispoDipper
    DispoDipper
    SteriPlast® PP
    417 mm
    40 mm
    +
    50 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 575,00 kr
    575,00 kr
    1 * 20 Items
       575,00 kr
  • 216-2206
    DispoDipper
    DispoDipper
    LaboPlast® PP
    415 mm
    40 mm
    -
    100 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 640,00 kr
    640,00 kr
    1 * 20 Items
       640,00 kr
  • DispoDipper
    SteriPlast® PP
    415 mm
    53 mm
    +
    100 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 815,00 kr
    815,00 kr
    1 * 20 Items
       815,00 kr
  • 216-2208
    DispoDipper
    DispoDipper
    LaboPlast® PP
    429 mm
    53 mm
    -
    250 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 20 Items
       725,00 kr
  • DispoDipper
    SteriPlast® PP
    429 mm
    53 mm
    +
    250 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 925,00 kr
    925,00 kr
    1 * 20 Items
       925,00 kr