ContactUsLinkComponent
Glycin ≥99% för molekylärbiologi
Glycin ≥99% för molekylärbiologi
Supplier:  MP Biomedicals
Certificates
undefined
Glycin ≥99% för molekylärbiologi
Supplier:  MP Biomedicals
Specification Test Results
  • Identity Test:
    Passes
  • Purity:
    ≥99%
  • FTIR:
    Conforms to Standard
  • Loss on Drying:
    ≤0.5%
Specification Test Results