ContactUsLinkComponent
Ammoniaklösning 35% i vatten för HPLC
Ammoniaklösning 35% i vatten för HPLC
Katalog # ACRO460801000
CAS-nummer:  
undefined
Ammoniaklösning 35% i vatten för HPLC
Katalog # ACRO460801000
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Clear colorless Solution
  • UV:
    at 254 nm A: ≤0.01
  • Titration with HCl:
    32 to 36 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.2 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.05 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :35.05 g/mol
Densitet:0,88 g/cm³
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:2672
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
CAS-nummer:1336-21-6
 :7664-41-7
Formel:NH₃
MDL-nummer:MFCD00066650