Kaliumkarbonat, vattenfri 98%, extra pure
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:584-08-7
:
Formel:K₂CO₃
MDL-nummer:MFCD00011382
:138.21 g/mol
Smält Pt:891 °C
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Crystalline powder
- Loss on drying:≤2.0 %
- Titration with HClO4:≥97.5 %
- Heavy metals (as Pb):≤0.005 %