ContactUsLinkComponent
Metylorange lösning 0,1%
Metylorange lösning 0,1%
Catalog # LOVI419436
Supplier:  Lovibond
CAS Number:  
Metylorange lösning 0,1%
Catalog # LOVI419436
Supplier:  Lovibond
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Specifications
About this item
 :
 :327.34 g/mol
CAS Number:547-58-0
Formula:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL Number:MFCD00007502