Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Tetrahydrouridine
Tetrahydrouridine ≥90%, Millipore®
Tetrahydrouridine ≥90%, Millipore®
584222-10
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Tetrahydrouridine ≥90%, Millipore®
584222-10
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Förp.:
10 mg
Seq:
2275
:
:
248.2331 g/mol
:
Frys
:
18771-50-1
:
C₉H₁₆N₂O₆
:
MFCD00063468