ContactUsLinkComponent
Analogue oven thermometer
Analogue oven thermometer
Katalog # MOIN1455T
Leverantör:  MOINEAU
undefined
Analogue oven thermometer
Katalog # MOIN1455T
Leverantör:  MOINEAU
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Special oven thermometer, aluminium, 70×75 mm
  • Förp.:
    1
  • Mätområde:
    0...300 °C
  • Vikt:
    40 g
Specifikationer
Om denna produkt
Baking/cooking thermometer made from aluminium for use in ovens.