ContactUsLinkComponent
Svavelsyra 1 mol/l (2 N) i vattenlösning för biofarmaseutisk produktion
  6501.2500
 :  
undefined
Svavelsyra 1 mol/l (2 N) i vattenlösning för biofarmaseutisk produktion
  6501.2500
 :  
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Titer:
    0.996 --> 1.004 mol/l
  • Appearance:
    Passes test
  • Identification:
    Passes test
  • Residual metal catalyst:
    Unlikely to be present
  • Residual solvents (ICH Q3C):
    Excl.by manufact. process
  • Endotoxin:
    Max. 2.5 EU/ml
  • Filtered through:
    0.2 μm Confirmed
 :
 :98.08 g/mol
 :Omgivande
 :231-639-5
 :3264
 :8,III
 :GHS05
 :7664-93-9
 :H₂SO₄
 :MFCD00064589