Industrial gloves, ActivArmr® 97-631
Leverantör: Ansell
Certifikat
Om denna produkt
These nylon/acrylic gloves with palm PVC coating provide mechanical and cold protection.
- PVC coating (palm dipped) stays flexible in cold temperatures
- Warme glove that helps to fight frostbite
- Industry leading combination of comfort, warmth, and dexterity
Typical applications include: Agriculture, cold storage, construction work, outdoor winter use, utilities.
Certifications: EN 388:2016 (2231B), EN 511 (12X); Cat. II
Food contact approved
Food contact approved
Specifikationer
- Catalog No:
- ANSE97-631/7
- ANSE97-631/9
- ANSE97-631/10
- ANSE97-631/11
- ANSE97-631/8
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Fodermaterial:
- Nylon/acrylic
- Nylon/acrylic
- Nylon/acrylic
- Nylon/acrylic
- Nylon/acrylic
- Yta:
- PVC coating on palm
- PVC coating on palm
- PVC coating on palm
- PVC coating on palm
- PVC coating on palm
- Kragmodell:
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- EN standard:
- EN 388:2016 (2231B), EN 511 (12X)
- EN 388:2016 (2231B), EN 511 (12X)
- EN 388:2016 (2231B), EN 511 (12X)
- EN 388:2016 (2231B), EN 511 (12X)
- EN 388:2016 (2231B), EN 511 (12X)
- Godkända för livsmedelskontakt:
- +
- +
- +
- +
- +