Buffer, di-Sodium hydrogen phosphate solution 0,066 M, pH 9,2, Supelco®
Katalog # 1.06587.1000
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- pH bufferttyp:Fosfat
- Förp.:1 L
- Referenstemperatur:20 °C
- Färg:Neutral
- Beskrivning:Dinatriumvätefosfatlösning, (buffertstamlösning) 1/15 mol/l
- M-Clarity quality level:MQ100
- pH-värde:9,2
Specifikationer
Om denna produkt
Buffer stock solution 1/15 mol/l