Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature controller, TR 28-3T
Temperature controller, TR 28-3T
Temperature controller with cable, TR 28-3T
Katalog # 453-2108
Leverantör:   GESTIGKEIT HARRY
Temperature controller, TR 28-3T
Katalog # 453-2108
Leverantör:  GESTIGKEIT HARRY
Temperature controller, TR 28-3T
Temperature controller, TR 28-3T
Temperature controller with cable, TR 28-3T
Price
16 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
  • Regulated by PID controller
Specifikationer
  • Modell:
    TR 28-3T
  • Beskrivning:
    Temperature controller with cable
  • Cat. No.:
    453-2108
  • Elektrisk:
    220..240 V; 50/60 Hz
  • Vikt:
    2,2 kg
  • Temperaturområde:
    20...600 °C
  • W×D×H:
    200×280×65 mm