ContactUsLinkComponent
Sodium-2-propylvalerate ≥98%, Millipore®
  676380-5
 :  
Sodium-2-propylvalerate ≥98%, Millipore®
  676380-5
 :  
  • Förp.:
    5 g
  • Seq:
    3173
 :
 :166.20 g/mol
 :Packaged under inert gas.
 :Kylskåp
 :1069-66-5
 :C₈H₁₅O₂Na
 :MFCD00078604