Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-element standards, common elements mix 2, VHG
Leverantör:   LGC Standards PROMOCHEM
Multi-element standards, common elements mix 2, VHG
Certificates
Multi-element standards, common elements mix 2, VHG
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
This standard solution is intended for use as a certified reference material and calibration standard for inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) or alternative techniques, such as inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), and flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA).
Multi elements standards for Ag, Al, B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V and Zn.
 : Accredited to ISO 9001, ISO 17034 and ISO/IEC 17025. Traceable to NIST and SRM.
Product Family Options
Produktinformation
  • Koncentration
    Matris
    Pk Info
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • PROOVHG-SM70B-100
    Common elements mix 2
    Common elements mix 2
    100 mg/L
    5% HCl/tr HF
    100 ml
    100 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL
  • PROOVHG-SM70B-500
    Common elements mix 2
    Common elements mix 2
    100 mg/L
    5% HCl/tr HF
    500 ml
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL