Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories, DURAN®
Accessories, DURAN®
Leverantör:   DWK Life Sciences
Accessories, DURAN®
Leverantör:  DWK Life Sciences
Certificates
Accessories, DURAN®
Accessories, DURAN®
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • SCOT292481407
    Replacement silicone seal, PTFE-coated, for GL 25 premium screw caps, (Ø×H: 23,5×3,1 mm)
    Replacement silicone seal, PTFE-coated, for GL 25 premium screw caps, (Ø×H: 23,5×3,1 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 10 Items
       475,00 kr
  • SCOT292482909
    Replacement silicone seal, PTFE-coated, for GL 45 premium screw caps, (Ø×H: 43,1×3,1 mm)
    Replacement silicone seal, PTFE-coated, for GL 45 premium screw caps, (Ø×H: 43,1×3,1 mm)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 905,00 kr
    905,00 kr
    1 * 10 Items
       905,00 kr