Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-element standards for ICP
Multi-element standards for ICP
Leverantör:   CPACHEM
Multi-element standards for ICP
Leverantör:  CPACHEM
Certificates
Multi-element standards for ICP
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
ICP standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn.
Product Family Options
Produktinformation
  • Matris
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • ACSDM8A96.K1.5N.L1
    Multi-element standards for 33 elements
    Multi-element standards for 33 elements
    5% HNO₃
    100 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 4 800,00 kr
    4 800,00 kr
    1 * 100 mL
       4 800,00 kr
  • ACSDM8A96.K1.5N.L5
    Multi-element standards for 33 elements
    Multi-element standards for 33 elements
    5% HNO₃
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 11 300,00 kr
    11 300,00 kr
    1 * 500 mL
       11 300,00 kr