ContactUsLinkComponent
n-Heptan ≥99.0% för HPLC/UHPLC, för spektrofotometri, J.T.Baker®
n-Heptan ≥99.0% för HPLC/UHPLC, för spektrofotometri, J.T.Baker®
  9177.1000
 :  Avantor
 :  
undefined
n-Heptan ≥99.0% för HPLC/UHPLC, för spektrofotometri, J.T.Baker®
  9177.1000
 :  Avantor
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Assay (by GC) (corrected for water):
    min. 99.0 %
  • Residue after Evaporation:
    max. 2 ppm
  • Substances Darkened by H2SO4:
    passes test
  • Water (by KF, coulometric):
    max. 0.01 %
  • Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities:
    max. 1.0
  • Measured at 450 nm:
    max. 0.2
  • at 210 nm:
    max. 0.40
  • at 220 nm:
    max. 0.10
  • at 254-400 nm:
    max. 0.01
  • UV Cut-off, nm:
    max. 197
 :
 :100.20 g/mol
 :13,04679
 :98,4 °C (1013 hPa)
 :0,6838 g/cm³ (20 °C)
 :–4 °C
 :Omgivande
 :205-563-8
 :1206
 :3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :142-82-5
 :H₃C(CH₂)₅CH₃
 :MFCD00009544