Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Leverantör:   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Leverantör:  REAGECON
Certificates
pH buffer solutions, colour coded
16 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
Certifications: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-värde
    pH noggrannhet
    Färg
    Referenstemperatur
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 4,00
    ±0,01
    Röd
    20 °C
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 425,00 kr
    425,00 kr
    1 * 500 mL
       425,00 kr
  • 4,00
    ±0,01
    Röd
    25 °C
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 440,00 kr
    440,00 kr
    1 * 500 mL
       440,00 kr
  • 4,00
    ±0,01
    Röd
    20 °C
    1 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 L
       630,00 kr
  • 4,00
    ±0,01
    Röd
    25 °C
    1 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 660,00 kr
    660,00 kr
    1 * 1 L
       660,00 kr
  • 4,00
    ±0,01
    Röd
    20 °C
    5 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1 875,00 kr
    1 875,00 kr
    1 * 5 L
       1 875,00 kr
  • 7,00
    ±0,01
    Gul
    20 °C
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 425,00 kr
    425,00 kr
    1 * 500 mL
       425,00 kr
  • 7,00
    ±0,01
    Gul
    25 °C
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 440,00 kr
    440,00 kr
    1 * 500 mL
       440,00 kr
  • 7,00
    ±0,01
    Gul
    20 °C
    1 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 L
       630,00 kr
  • 7,00
    ±0,01
    Gul
    25 °C
    1 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 660,00 kr
    660,00 kr
    1 * 1 L
       660,00 kr
  • 7,00
    ±0,01
    Gul
    20 °C
    5 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1 875,00 kr
    1 875,00 kr
    1 * 5 L
       1 875,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    Blå
    20 °C
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 425,00 kr
    425,00 kr
    1 * 500 mL
       425,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    Blå
    25 °C
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 440,00 kr
    440,00 kr
    1 * 500 mL
       440,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    Blå
    20 °C
    1 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 L
       630,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    Blå
    25 °C
    1
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 660,00 kr
    660,00 kr
    1 * 1 Items
       660,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    Blå
    20 °C
    5 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1 875,00 kr
    1 875,00 kr
    1 * 5 L
       1 875,00 kr
  • 10,00
    ±0,01
    Blå
    25 °C
    5 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1 975,00 kr
    1 975,00 kr
    1 * 5 L
       1 975,00 kr