Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, Fluka™
Leverantör:  Honeywell Chemicals
Certificates
Acetate buffer solution, Fluka™
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
This pH buffer solution is a combination of sodium acetate/acetic acid in 1:1 ratio for complexometry.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-värde
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 31048-500ML
    Acetate buffer solution
    Acetate buffer solution
    4,6
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 530,00 kr
    530,00 kr
    1 * 500 mL
       530,00 kr
  • 31048-1L
    Acetate buffer solution
    Acetate buffer solution
    4,6
    Plastic bottle
    1 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 655,00 kr
    655,00 kr
    1 * 1 L
       655,00 kr
  • 31103-1L
    Acetate buffer solution
    Acetate buffer solution
    4,65
    Plastic bottle
    1 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 L
       630,00 kr
  • 31103-6X1L
    Acetate buffer solution
    Acetate buffer solution
    4,65
    Plastic bottle
    6 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 6 L
    1 * 6 L - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 6 L
       3 400,00 kr