Säkerhetsskåp, typ 30, E-PSM- UF
Katalog # MSGA30630
Leverantör: asecos
Specifikationer
- Beskrivning:Brandskåp, typ 30, E-PSM-UF,med inredning, 3x brickhyllor och 1x bottentråg (galvaniserad stålplåt)
- B×D×H:950×500×1950 mm
- Förp.:1
- Vikt:50 kg
Specifikationer
Om denna produkt
Skåpen är justerbara i höjden med en galvanicerad bricka med lastkapacitet 50 kg.
- Robust stålkonstruktion
- Ansluting med ett tekniskt ventilationssystem
Certifications: EN14470-1
Ordering information: Interior equipment packages need to be ordered separately (not included). Please check the website or contact Avantor for further information.