Orders LinkContactUsLinkComponent
Methotrexate, Reference Standards
Methotrexate, Reference Standards
Leverantör:   USP
Methotrexate, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1413999.
  • 1414003.
  • 1413988.
  • Benämning:
  • Methotrexate
  • Methotrexate
  • R-Methotrexate
  • Synonym(s):
  • Sodium (R)-2-(4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}benzamido)pentanedioate
  • CAS-nr:
  • 59-05-2
  • 51865-79-3
  • Formel:
  • C₂₀H₂₂N₈O₅
  • UN No.:
  • 2811
  • 2811
  • 2811
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1413999.
    Methotrexate System Suitability Mixture
    Methotrexate System Suitability Mixture
    USP reference standard
    Vial
    5 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 15 800,00 kr
    15 800,00 kr
    1 * 5 mg
       15 800,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1413999.
    Benämning
    Methotrexate
    Synonym(s)
    CAS-nr
    Formel
    UN No.
    2811
  • 1414003.
    Methotrexate
    Methotrexate
    USP reference standard
    Vial
    500 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 4 725,00 kr
    4 725,00 kr
    1 * 500 mg
       4 725,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1414003.
    Benämning
    Methotrexate
    Synonym(s)
    CAS-nr
    59-05-2
    Formel
    UN No.
    2811
  • 1413988.
    R-Methotrexate
    R-Methotrexate
    USP reference standard
    Vial
    5 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 16 525,00 kr
    16 525,00 kr
    1 * 5 mg
       16 525,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1413988.
    Benämning
    R-Methotrexate
    Synonym(s)
    Sodium (R)-2-(4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}benzamido)pentanedioate
    CAS-nr
    51865-79-3
    Formel
    C₂₀H₂₂N₈O₅
    UN No.
    2811