Orders LinkContactUsLinkComponent
pH indicator strips, Whatman™
pH indicator strips, Whatman™
pH indicator strips, Whatman™
Certificates
pH indicator strips, Whatman™
pH indicator strips, Whatman™
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Universal indicator strips which have been impregnated with a mixture of several indicators. On contact with the sample solution they assume a particular colour. A check against the colour comparision table supplied allows the pH to be determined.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-område
    Tillgänglighet
    Price
  • 700-0442
    Universal indikatorpapper, remsor som inte blöder
    Universal indikatorpapper, remsor som inte blöder
    0 - 14,0
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 340,00 kr
    340,00 kr
    1 * 100 Items
       340,00 kr
  • WHAT10362010
    Universal indikatorpapper, remsor som inte blöder
    Universal indikatorpapper, remsor som inte blöder
    2,0 - 9,0
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 340,00 kr
    340,00 kr
    1 * 100 Items
       340,00 kr