Orders LinkContactUsLinkComponent
Lovastatin, Reference Standards
Lovastatin, Reference Standards
Leverantör:   USP
Lovastatin, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Lovastatin Epimer Mixture: Epilovastatin and Lovastatin 1:1 Mixture
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1370600.
  • 1370611.
  • 1370655.
  • 1236833.
  • Benämning:
  • Lovastatin
  • Lovastatin Related Compound A
  • Synonym(s):
  • 4,4a-Dihydrolovastatin
  • CAS-nr:
  • 75330-75-5
  • 77517-29-4
  • Formel:
  • C₂₄H₃₆O₅
  • C₂₄H₃₈O₅
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1370600.
    Lovastatin
    Lovastatin
    USP reference standard
    Vial
    125 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 125 mg
    1 * 125 mg - 3 525,00 kr
    3 525,00 kr
    1 * 125 mg
       3 525,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1370600.
    Benämning
    Lovastatin
    Synonym(s)
    CAS-nr
    75330-75-5
    Formel
    C₂₄H₃₆O₅
  • 1370611.
    Lovastatin Related Compound A
    Lovastatin Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    20 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 mg
    1 * 20 mg - 13 975,00 kr
    13 975,00 kr
    1 * 20 mg
       13 975,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1370611.
    Benämning
    Lovastatin Related Compound A
    Synonym(s)
    4,4a-Dihydrolovastatin
    CAS-nr
    77517-29-4
    Formel
    C₂₄H₃₈O₅
  • 1370655.
    Lovastatin Impurity Identication Mixture
    Lovastatin Impurity Identication Mixture
    USP reference standard
    Vial
    30 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 mg
    1 * 30 mg - 6 700,00 kr
    6 700,00 kr
    1 * 30 mg
       6 700,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1370655.
    Benämning
    Synonym(s)
    CAS-nr
    Formel
  • 1236833.
    Lovastatin Epimer Mixture
    Lovastatin Epimer Mixture
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 8 800,00 kr
    8 800,00 kr
    1 * 25 mg
       8 800,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1236833.
    Benämning
    Synonym(s)
    CAS-nr
    Formel
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.