Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorometholone, Reference Standards
Fluorometholone, Reference Standards
Leverantör:   USP
Fluorometholone, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Dokument
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1278007.
  • 1278109.
  • 1278018.
  • Benämning:
  • Fluorometholone
  • Fluorometholone Acetate
  • Fluorometholone Related Compound A
  • Synonym(s):
  • 11β,17α-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
  • CAS-nr:
  • 426-13-1
  • 3801-06-7
  • 6870-94-6
  • Formel:
  • C₂₂H₂₉FO₄
  • C₂₄H₃₁FO₅
  • C₂₂H₃₀O₄
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1278007.
    Fluorometholone
    Fluorometholone
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4 575,00 kr
    4 575,00 kr
    1 * 200 mg
       4 575,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1278007.
    Benämning
    Fluorometholone
    Synonym(s)
    CAS-nr
    426-13-1
    Formel
    C₂₂H₂₉FO₄
  • 1278109.
    Fluorometholone Acetate
    Fluorometholone Acetate
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4 525,00 kr
    4 525,00 kr
    1 * 200 mg
       4 525,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1278109.
    Benämning
    Fluorometholone Acetate
    Synonym(s)
    CAS-nr
    3801-06-7
    Formel
    C₂₄H₃₁FO₅
  • 1278018.
    Fluorometholone Related Compound A
    Fluorometholone Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    15 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 15 mg
    1 * 15 mg - 14 300,00 kr
    14 300,00 kr
    1 * 15 mg
       14 300,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1278018.
    Benämning
    Fluorometholone Related Compound A
    Synonym(s)
    11β,17α-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
    CAS-nr
    6870-94-6
    Formel
    C₂₂H₃₀O₄