Orders LinkContactUsLinkComponent
Verteporfin, Reference Standards
Verteporfin, Reference Standards
Leverantör:   USP
Verteporfin, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1711461.
  • 1711472.
  • Benämning:
  • Verteporfin
  • Verteporfin Related Compound A
  • Synonym(s):
  • (+/-)18-Ethenyl-4,4a-dihydro-3,4-bis(methoxycarbonyl)-4a,8,14,19-tetramethyl-23H,25H-benzo[b]prophine-9,13-dipropanoic acid
  • CAS-nr:
  • 129497-78-5
  • Formel:
  • ₂C₄₁H₄₂N₄O₈
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1711461.
    Verteporfin
    Verteporfin
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - kr9,075.00
    kr9,075.00
    1 * 100 mg
       kr9,075.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1711461.
    Benämning
    Verteporfin
    Synonym(s)
    CAS-nr
    129497-78-5
    Formel
    ₂C₄₁H₄₂N₄O₈
  • 1711472.
    Verteporfin Related Compound A
    Verteporfin Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - kr7,650.00
    kr7,650.00
    1 * 50 mg
       kr7,650.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1711472.
    Benämning
    Verteporfin Related Compound A
    Synonym(s)
    (+/-)18-Ethenyl-4,4a-dihydro-3,4-bis(methoxycarbonyl)-4a,8,14,19-tetramethyl-23H,25H-benzo[b]prophine-9,13-dipropanoic acid
    CAS-nr
    Formel
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.