Orders LinkContactUsLinkComponent
Tioconazole, Reference Standards
Tioconazole, Reference Standards
Leverantör:   USP
Tioconazole, Reference Standards
Leverantör:  USP
Certificates
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifikationer för produkt
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1667450.
  • 1667461.
  • 1667472.
  • 1667439.
  • Benämning:
  • Tioconazole Related Compound A
  • Tioconazole Related Compound B
  • Tioconazole Related Compound C
  • Tioconazole
  • Synonym(s):
  • 1-[2,4-Dichloro-β-[(3-thenyl)-oxy]phenethyl]imidazole hydrochloride
  • 1-[2,4-Dichloro-β-[(2,5-dichloro-3-thenyl)oxy]phenethyl]imidazole hydrochloride
  • 1-[2,4-Dichloro-β-[(5-bromo-2-chloro-3-thenyl)-oxy]-phenethyl]imidazole hydrochloride
  • CAS-nr:
  • 61709-33-9
  • 65899-73-2
  • Formel:
  • C₁₆H₁₅Cl₃N₂OS
  • C₁₆H₁₃Cl₃N₂OS
  • UN No.:
  • 3077
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Standard
    Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 1667450.
    Tioconazole Related Compound A
    Tioconazole Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 13 825,00 kr
    13 825,00 kr
    1 * 25 mg
       13 825,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1667450.
    Benämning
    Tioconazole Related Compound A
    Synonym(s)
    1-[2,4-Dichloro-β-[(3-thenyl)-oxy]phenethyl]imidazole hydrochloride
    CAS-nr
    61709-33-9
    Formel
    C₁₆H₁₅Cl₃N₂OS
    UN No.
  • 1667461.
    Tioconazole Related Compound B
    Tioconazole Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 13 400,00 kr
    13 400,00 kr
    1 * 25 mg
       13 400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1667461.
    Benämning
    Tioconazole Related Compound B
    Synonym(s)
    1-[2,4-Dichloro-β-[(2,5-dichloro-3-thenyl)oxy]phenethyl]imidazole hydrochloride
    CAS-nr
    Formel
    UN No.
  • 1667472.
    Tioconazole Related Compound C
    Tioconazole Related Compound C
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 13 400,00 kr
    13 400,00 kr
    1 * 25 mg
       13 400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1667472.
    Benämning
    Tioconazole Related Compound C
    Synonym(s)
    1-[2,4-Dichloro-β-[(5-bromo-2-chloro-3-thenyl)-oxy]-phenethyl]imidazole hydrochloride
    CAS-nr
    Formel
    UN No.
  • 1667439.
    Tioconazole
    Tioconazole
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 4 575,00 kr
    4 575,00 kr
    1 * 200 mg
       4 575,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1667439.
    Benämning
    Tioconazole
    Synonym(s)
    CAS-nr
    65899-73-2
    Formel
    C₁₆H₁₃Cl₃N₂OS
    UN No.
    3077