Handskydd
Katalog # 112-1981
Leverantör: Saint Gobain Life Sciences
Specifikationer
- Färg:Röd
- L×B:190×98 mm
- Seq:06
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Värmebeständigt handskydd tillverkat av silikongummi, skyddar händerna vid hantering av varma eller kalla föremål.
- Tillverkat av tåligt slitstarkt silikongummi
- Tål temperaturer upp till 260 °C och ner till −57 °C
- Flera konkava lutande dubbar som ger glidfritt grepp
- En storlek