Rengöringsmedel för manuell rengöring av glasvaror, pulver, neodisher® PM 5
Katalog # 141-0941
Leverantör: Dr. Weigert
Specifikationer
- Beskrivning:neodisher® PM 5
- Seq:05
- Förp.:3 kg bucket
Specifikationer
Om denna produkt
For manual cleaning of laboratory glassware and surgical instruments in hospitals, medical and biological laboratories, and food industry laboratories.
- Pulver för handdiskning av kirurgiska instrument och laboratorieglasvaror
- Innehåll: < 5 % icke-joniska ytaktiva ämnen, anjoniska ytaktiva ämnen, blekmedel (perkarbonater); >30 % fosfater
- Dosering: 0,5 - 2 %