Pulverrengöringsmedel för maskindisk av glasvaror, neodisher® LaboClean GK
Catalog # 148-3122
Leverantör: Dr. Weigert
Specifikationer
- Beskrivning:neodisher® LaboClean GK
- Seq:04
- Förp.:10 kg
Specifikationer
Om denna produkt
neodisher® LaboClean GK is especially suitable for the automated cleaning of glassware for cell and tissue cultures, in the field of microbiology as well as nuclear medicine and isotope laboratories.
- Milt alkaliskt pulver som passar särkilt för borttagning av rester av odlingsmedier, blod, proteiner och organiska färgämnen,fritt från ytaktiva ämnen
- Komponenter: < 5 % klorerade blekmedel (organiska klorbärare); > 30 % fosfater; 1 - 5 % dikloroisocyanursyranatriumsalt
- Dosering: 2 - 5 g/l
Obs! De flesta produkterna är frätande eller irriterande och det är viktigt att välja medel för rengöring av aluminium- och titanföremål med omsorg. Läs materialsäkerhetsdatabladet före användning.