Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette stand, linear
Pipette stand, linear
Ställ för 1 - 11 pipetter, Vit/svart, 290×250×60 mm
Katalog # 613-8706
   Low Manufacturing Impact
Leverantör:   Sartorius
Pipette stand, linear
Katalog # 613-8706
Leverantör:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Pipette stand, linear
Pipette stand, linear
Ställ för 1 - 11 pipetter, Vit/svart, 290×250×60 mm
Price
1 825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
This pipette stand holds pipettes in an upright position while not in use to avoid contamination from benches and tables. Designed for all Sartorius mechanical and electronic pipettes, particularly for mLINE®, Proline® Plus and Proline® mechanical devices. Also compatible with other brands.
Specifikationer
  • Färg:
    Vit/svart
  • Beskrivning:
    Ställ för 1 - 11 pipetter
  • B×D×H:
    290×250×60 mm
  • Cat. No.:
    613-8706
  • Miljöcertificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact