About this item
Spetsarna med låg bindning är tillverkade av en speciell typ av harts som minskar risken för att provrester stannar kvar i spetsen. De gör det lättare att minska provförlusterna vid proteinforskning. Vi intygar att varje parti är fritt från proteas och nukleas.
- En bredare tätning ser till att spetsarna kan monteras enkelt och utan läckage
- Garanterat fria från detekterbart DNas/RNas, endotoxiner och tungmetaller
- Endast graderade spetsar: Graderingarna möjliggör visuell kontroll av pipetteringsnoggrannheten
- Testats med avseende på endotoxinkontaminering (pyrogen)
- Hartserna har förhandstestats med avseende på kontaminering från metaller
- Certifikaten är registrerade per lotnummer för alla testresultat
Items (pipette tips and boxes) can be autoclaved at 122 °C for a maximum of 20 minutes at 1,03 bar.
Please note: A steam cycle should be used. Always air dry these items. Do not use a dry cycle or glassware cycle as deformation can occur to plastics that are heated for extended periods.
Spetsmodell:
Bevel Point™: Pipettspetsar med fasade kanter är utformade för att hålla kvar mindre vätska och är ett bra val för flera procedurer.
UltraFine™: Pipettspetsar med Ultrafine™-spets har en tunn böjlig del i änden som inte är fasad och mycket flexibel. Det gör det lättare att dispensera det allra sista av provet från spetsen.
Vid öppning: Extra vid öppning gör att du kan pipettera makrofager eller klibbiga DNA-material. Fasade ändar gör det lättare att undvika korskontaminering från viskösa vätskor.
Packaging options
Bulk: Tips are supplied in resealable PE bags (1000 tips). This packaging option is not recommended if you plan to store the tips for long periods and if warping is a concern.
Racks (96 tips per rack): These racks, with smooth rounded edges, have heavy hook hinges that are extremely durable, and an ergonomic snap latch that won’t catch gloves. Strong enough to be autoclaved many times. The separate rack insert includes a bevelled top and extra sturdy surface for multi-channel pipetting.
Next Generation refills: Next Generation refill systems refill VWR and other brands of pipette tip racks. Their low carbon footprint makes them an ideal solution for waste reduction goals in the lab. Users don’t need gloves to refill tip racks - Next Generation refills racks without users having to touch the new tips. The small footprint extends to the packaging, with a reclosable box that helps maximise storage space in crowded laboratories.
Specifications
- Catalog No:
- 613-0373
- 613-0382
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact, Sustainable Packaging
- Low Manufacturing Impact, Sustainable Packaging
Specifications
Related Information
Certificates
Search by Lot NumberCoC Pipette tips Low Retention CoC_VWR613-2296_41161-134C4-134J CoC_VWR_PIPETTE_TIPS_REFILL_NEXT_GENERATION COC_VWRI613-0286_41107–123C4-123AI CoC_VWRI613-0377_025C6
Manual_User--VWR-UHP-5j-5252011-(318P.)_121211 Manual_User--VWR-UHP-MULTI-5j-250.9001.1.09-(317P.)_121211
Manual
VWRI613-0377_TDS_EN
Datasheet
VWR® for Liquid Handling