Orders LinkContactUsLinkComponent
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Certificates
Rods, ceramic, round, solid, AL23
6 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Product Family Options
0,6 mm Ø
Produktinformation
  • Ø utv.
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • 0,6 mm
    100 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mm
    1 * 100 mm
5,0 mm Ø
Produktinformation
  • Ø utv.
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • 5,0 mm
    200 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mm
    1 * 200 mm - 1 200,00 kr
    1 200,00 kr
    1 * 200 mm
       1 200,00 kr
  • 5,0 mm
    250 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mm
    1 * 250 mm - 1 525,00 kr
    1 525,00 kr
    1 * 250 mm
       1 525,00 kr
  • 5,0 mm
    300 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 300 mm
    1 * 300 mm - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 300 mm
       1 575,00 kr
  • 5,0 mm
    600 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 600 mm
    1 * 600 mm - 2 700,00 kr
    2 700,00 kr
    1 * 600 mm
       2 700,00 kr
6,0 mm Ø
Produktinformation
  • Ø utv.
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • 6,0 mm
    200 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 mm
    1 * 200 mm - 1 200,00 kr
    1 200,00 kr
    1 * 200 mm
       1 200,00 kr