Orders LinkContactUsLinkComponent
ORP test solution
ORP test solution
ORP test solution, 200 mV, Plastic bottle, 500 mL
Katalog # HACH25M2A1001-115
Leverantör:   Hach
ORP test solution
Katalog # HACH25M2A1001-115
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
ORP test solution
ORP test solution
ORP test solution, 200 mV, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    ORP test solution, 200 mV
Specifikationer