Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal cable lockouts, SafeLex
Universal cable lockouts, SafeLex
Leverantör:   Brady
Universal cable lockouts, SafeLex
Leverantör:  Brady
Certificates
Universal cable lockouts, SafeLex
Universal cable lockouts, SafeLex
6 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The integrated hasp and cable in these cable lockouts provide a simple way to lock out multiple electrical or valve energy isolation points.
  • Lightweight construction for easy handling, carrying and operation
  • Device comes complete with vinyl coated steel lockout cable attachment
  • Allows up to six safety padlocks for a secure lockout
Product Family Options
Produktinformation
  • Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • With 1 m cable
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 785,00 kr
    785,00 kr
    1 * 1 Items
       785,00 kr
  • With 2 m cable
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 895,00 kr
    895,00 kr
    1 * 1 Items
       895,00 kr
  • With 2 m cable
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 895,00 kr
    895,00 kr
    1 * 1 Items
       895,00 kr
  • With 3 m cable
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 025,00 kr
    1 025,00 kr
    1 * 1 Items
       1 025,00 kr
  • With 3 m cable
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 025,00 kr
    1 025,00 kr
    1 * 1 Items
       1 025,00 kr
  • With 5 m cable
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 125,00 kr
    1 125,00 kr
    1 * 1 Items
       1 125,00 kr