Vatten, Technical Grade
Leverantör: PanReac AppliChem
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7732-18-5
:
Formel:H₂O
MDL-nummer:MFCD00011332
:18.02 g/mol
Kokande Pt:100 °C
Smält Pt:0 °C
Densitet:1,00 kg/l (20 ˚C)
Specifikationstestresultat
- Form:Liquid
- Sterility:Not tested
- Conductivity:Max. 5,0 μS/cm