VWR®, Centrifugrör, utan metall
Catalog # 525-0460
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Stängningsstorlek:Med skruvlock
- Förp.:Bulk
- Version:sterilt
- Kapacitet:15 ml
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
- Max g-tal:12500×g
Specifications
About this item
PP, conical, with natural HDPE flat cap with integral seal.
- Available in two sizes with natural flat cap with integral sealing for easy labelling
- Tubes and caps are made of ultra-high purity CFR 21 compliant resins
- Printed graduation marks and large white writing area
- Sustainable design based on virgin resins
Idealisk för miljöanalys som vattenanalys och andra applikationer där provrör har en potential att kontaminera proverna. Provrören är certifierat fria från betydande kritiska spårmetaller ner till 1 ppb.
Certifications: Manufactured in a Class 100000 room environment.
Packaging: Provrören är förpackade i bulk med 50 rör per påse och 10 påsar per låda. Provrör som är förpackade i återvinningsbara ställ levereras 25 per ställ, två ställ per förp. och tio förp. per låda.