Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, alkali solution (3,0 N)
Buffer, alkali solution (3,0 N)
Alkali buffer solution, 3,0 N, 100 mL
Katalog # HACH2307242
Leverantör:   Hach
Buffer, alkali solution (3,0 N)
Katalog # HACH2307242
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Buffer, alkali solution (3,0 N)
Buffer, alkali solution (3,0 N)
Alkali buffer solution, 3,0 N, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
410,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Produktdetaljer och dokument
These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
Förpackning: Buffers are packed in a 100 ml bottle.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    Alkali buffer solution, 3,0 N
Specifikationer